分子量
antigen ~120 kDa
化学種の反応性
human, mouse, canine, rat
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:50 using mouse NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using extract of human HeLa cells nuclei and dog MDCK cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYO1C(4641)
mouse ... Myo1c(17913)
rat ... Myo1c(65261)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- western blot
- confocal immunofluorescence
- immunogold labeling
- immunofluorescence
- co-immunoprecipitation experiments
- immunostaining
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
M3567-BULK:
M3567-VAR:
M3567-200UL:
試験成績書(COA)