Merck
H3661
Sigma-Aldrich
4'-ヒドロキシジクロフェナク
≥98% (HPLC)
別名:
4′-ヒドロキシジクロフェナク, [2-(2,6-ジクロロ-4-ヒドロキシ-フェニルアミノ)フェニル]酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11Cl2NO3
CAS番号:
分子量:
312.15
Beilstein:
4198042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
包装
vial of 5 mg
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
InChI Key
KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4′-ヒドロキシジクロフェナクは、アセクロフェナクの重要な代謝産物として、主としてラットで見られます。尿に含まれる重要な酸化的代謝産物です。
ジクロフェナクのCYP2C9による代謝産物です。
アプリケーション
4′-ヒドロキシジクロフェナクは、in vitroにおけるヒトチトクロムP450酵素へのゲンチオピクロシド(GE)の作用を研究するために使用されています。また、さまざまなin vitro肝臓モデルにおけるその代謝活性を研究するために、酵素マーカーとして使用されています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H3661-1VL-PW:
H3661-BULK:
H3661-VAR:
H3661-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metabolism of Drugs and Other Xenobiotics (2012)
Metabolic profiling of human long-term liver models and hepatic clearance predictions from in vitro data using nonlinear mixed-effects modeling
Kratochwil NA, et al.
The AAPS Journal, 19(2), 534-550 (2017)
In vitro inhibition and induction of human liver cytochrome P450 enzymes by gentiopicroside: potent effect on CYP2A6
Deng Y, et al.
Drug Metabolism and Pharmacokinetics (2013)
Lu Liu et al.
Pharmaceutical biology, 55(1), 1868-1874 (2017-06-16)
Dihydromyricetin (DHM) is the most abundant and active flavonoid component isolated from Ampelopsis grossedentata (Hand-Mazz) W.T. Wang (Vitaceae) and it possesses numerous pharmacological activities. However, whether DHM affects the activity of human liver cytochrome P450 (CYP) enzymes remains unclear. The
Nayara Cristina Perez de Albuquerque et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 146, 111826-111826 (2020-11-01)
Fenamiphos (FS) is a chiral organophosphate pesticide that is used to control nematodes in several crops. Enantioselective differences may be observed in FS activity, bioaccumulation, metabolism, and toxicity. Humans may be exposed to FS through occupational and chronic (food, water