安全性情報
H2542
Sigma-Aldrich
Histone H3.3 human
別名:
Histone, Human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
liquid
濃度
1 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... H3-3A(3020)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H2542-100UG-PW:
H2542-BULK:
H2542-100UG:
H2542-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)