由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
形状
ethanol solution
官能基
carboxylic acid
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C\C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C17H28O3/c1-2-3-10-13-16(18)14-11-8-6-4-5-7-9-12-15-17(19)20/h5-8,11,14,16,18H,2-4,9-10,12-13,15H2,1H3,(H,19,20)/b7-5-,8-6+,14-11+/t16-/m0/s1
InChI Key
KUKJHGXXZWHSBG-WBGSEQOASA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
H1640-50UG-PW:
H1640-VAR:
H1640-50UG:
H1640-BULK:
試験成績書(COA)