安全性情報
H0392
Sigma-Aldrich
ヘモグロビン S, 鉄安定化 ヒト
lyophilized powder
別名:
鎌状赤血球ヘモグロビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42030116
NACRES:
NA.61
由来生物
human
品質水準
アッセイ
97-100% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
テクニック
electrophoresis: suitable
immunofluorescence: suitable
溶解性
H2O: soluble 20 mg/mL
適合性
suitable for electrophoresis and chromatography standard
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... HBB(3043)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘモグロビンは赤血球の主要な構成要素であり、赤色である要因です。赤血球中の正常濃度は34%です。ヘモグロビンは、酸素を肺から体組織に運搬し、二酸化炭素を肺に戻す運搬を促進する能力を有するため、脊椎動物の最も重要な呼吸系タンパク質です。
天然の標品(ヘモグロビン第一鉄非凍結乾燥品)に対する機能上の同等性については試験していません。
アプリケーション
ヘモグロビンSは、時間分解蛍光免疫測定法による胎児ヘモグロビンの測定に使用されました。
包装
容量は、Drabkin, D.L., J. Biol. Chem., 164, 703 (1946)に記載の手順で測定されたヘモグロビンの量を示しています。
再構成
バッファ-に溶解すると、純度90%以上のferrous hemoglobinが得られます。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H0392-100MG:
H0392-5MG:
H0392PROC:
H0392-100MG-PW:
H0392-25MG:
H0392-25MG-PW:
H0392-PH:
H0392-BULK:
H0392-BULK-N:
H0392-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
U Turpeinen et al.
Clinical chemistry, 38(10), 2013-2018 (1992-10-01)
We have developed a "sandwich"-type time-resolved immunofluorometric assay (IFMA) for fetal hemoglobin (HbF) in hemolysates from adults and newborns, amniotic fluid, and plasma, based on a polyclonal and a monoclonal antibody against human fetal hemoglobin. Microtiter wells are coated with
Brian T Castle et al.
Science advances, 5(3), eaau1086-eaau1086 (2019-03-21)
In sickle cell disease, the aberrant assembly of hemoglobin fibers induces changes in red blood cell morphology and stiffness, which leads to downstream symptoms of the disease. Therefore, understanding of this assembly process will be important for the treatment of
Charles T Quinn et al.
British journal of haematology, 175(4), 724-732 (2016-09-09)
Sickle cell disease (SCD) is a significant healthcare burden worldwide, but most affected individuals reside in low-resource areas where access to diagnostic testing may be limited. We developed and validated a rapid, inexpensive, disposable diagnostic test, the HemoTypeSC