Merck
GE27-1542-01
E. coli BL21
Cytiva 27-1542-01, pack of 1 vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106501
NACRES:
NA.25
包装
pack of 1 vial
メーカー/製品名
Cytiva 27-1542-01
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
It is an exemplary host for the expression of recombinant proteins. As an E. coli B strain, it further lacks the major protease, encoded by the lon gene, catalyzing the endoproteolytic cleavage of damaged and recombinant proteins in the cell.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)