無菌性
non-sterile (not processed or packaged aseptically)
フォーム
lyophilized cells
適合性
not intended for starter culture
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
大腸菌は、ヒトの腸管内に存在する非病原性の通性嫌気性菌です。運動性を持つグラム陰性菌で構成されるEscherichia属に属しています。
アプリケーション
大腸菌は、以下の用途に用いられています。
- 凍結乾燥細胞からのDNAの単離
- リコンビナントプロテインAのスケーラブルな精製法の開発に用いる未精製細胞ライセートの作製
- 電気泳動による比較の際のテストプロテオームとして
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
EC11303-1G:
EC11303-25G-PW:
EC11303-100G:
EC11303-25G:
EC11303-BULK:
EC11303-VAR:
EC11303-10G:
EC11303-10G-PW:
Horizontal comparative fluorescence two-dimensional gel electrophoresis for improved spot coordinate detection
Hanneken M, et al.
Electrophoresis, 35(8), 1118-1121 (2014)
Severe atopic dermatitis is associated with a high burden of environmental Staphylococcus aureus
Leung AD, et al.
Clinical and Experimental Allergy, 38(5), 789-793 (2008)
Accelerated recombinant protein purification process development: Automated, robotics-based integration of chromatographic purification and analysis
Londo T, et al.
Journal of Chromatography A, 798(1), 73-82 (1998)
Diarrheagenic Escherichia coli
Nataro JP and Kaper JB
Clinical Microbiology Reviews, 11(1), 142-201 (1998)
Nitya Krishnan et al.
PloS one, 6(9), e23870-e23870 (2011-09-21)
The six major genetic lineages of Mycobacterium tuberculosis are strongly associated with specific geographical regions, but their relevance to bacterial virulence and the clinical consequences of infection are unclear. Previously, we found that in Vietnam, East Asian/Beijing and Indo-Oceanic strains