Key Documents
GE17-1332-01
Repel-silane ES
Cytiva 17-1332-01, pack of 500 mL
別名:
Silane Treatment
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105323
NACRES:
NA.25
形状
liquid
特徴
wetted part: no
包装
pack of 500 mL
メーカー/製品名
Cytiva 17-1332-01
保管条件
dry at room temperature
protect from light
Colorless
溶解性
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
詳細
PlusOne Repel-Silane ES. Repel-Silane ES is a 2% solution of dimethyldichlorosilane dissolved in octamethylcyclooctasilane, a low toxicity, environmentally safe solvent.
アプリケーション
It is used to inhibit sticking of polyacrylamide gels, agarose gels, and nucleic acids to glass surfaces.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F
引火点(℃)
56 °C