Merck
85126
Supelco
シラン処理溶液I
~5% (dimethyldichlorosilane in heptane), Selectophore
別名:
ジクロロジメチルシラン 溶液, ジメチルジクロロシラン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6Cl2Si
CAS番号:
分子量:
129.06
Beilstein:
605287
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
品質水準
フォーム
liquid
濃度
~5% (dimethyldichlorosilane in heptane)
屈折率
n20/D 1.388
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
詳細は、弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
その他情報
ジメチルジクロロシラン/ヘプタン 1/30(v/v)
微小電極をシラン化するのにそのまま使用可能な溶液
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85126-1L:4548173946252
85126-250ML:4548173946269
85126-BULK:
85126-5ML:4548173946276
85126-VAR:
85126-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
María Jesús Andrés-Costa et al.
Scientific reports, 7(1), 15777-15777 (2017-11-19)
European legislation focusing on water quality is expected to broaden to encompass several pharmaceuticals as priority hazardous substances. This manuscript aims to challenge current regulatory approaches that do not recognize stereochemistry of chiral pharmaceuticals by testing the hypothesis that environmental
Ion-selective electrode for intracellular potassium measurements.
A Haemmerli et al.
Analytical chemistry, 52(8), 1179-1182 (1980-07-01)
P Mondal et al.
Talanta, 83(5), 1482-1486 (2011-01-18)
Polypyrrole nanoparticles of desired structure have been synthesized through simple micelle technique. It is then grafted with functionalized silica gel to develop a novel organic-inorganic hybrid material. The role of dimethyl dichloro silane (coupling agent) in grafting is demonstrated. The
Zhanhui Wang et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 57(3), 203-211 (2003-09-27)
The feasibility of using protein A to immobilize antibody on silicon surface for a biosensor with imaging ellipsometry was presented in this study. The amount of human IgG bound with anti-IgG immobilized by the protein A on silicon surface was
Y C Tseng et al.
Biomaterials, 16(13), 963-972 (1995-09-01)
Amphipathic ethylene glycol-butadiene block copolymers (PEG-PB) with different chain lengths of poly(ethylene glycol) (PEG) were synthesized by reacting poly(ethylene glycol methyl ether) (m-PEG, mol. wt = 350, 550, 750, 2000 and 5000) with telechelic polybutadiene (PB). The PEG-PB copolymers formed