Merck
08471
Supelco
ジクロロジメチルシラン 溶液
~5% in toluene, for GC derivatization, LiChropur
別名:
Sylon CT, ジメチルジクロロシラン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6Cl2Si
CAS番号:
分子量:
129.06
Beilstein:
605287
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
濃度
~5% in toluene
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.491-1.495
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガラス製品の不活性化用。
カラムで使用するガラスチューブをSylon-CT溶液(5%ジメチルジクロロシラン・トルエン溶液)で処理します。室温で使用されるその他の不活性化剤の能力を大幅に上回る350 °C~400 °Cまで使用できるようにチューブを不活性化します。Sylon CTは、位相ラインやガラス製またはガラスコーティングされた注入ポートライナーも不活性化します。使用説明書は同梱されています。
アプリケーション
Sylon CTは、長鎖アルキル第1級アミンの同定と定量のための高感度GC法の開発のための実験において、誘導体化剤として使用されました。† また、S. leeuwenhoekii(ストレプトマイセス属菌)のChaxamycin生合成遺伝子クラスターの同定と部分的特性解析における手法の開発において、菌糸体がガラスに付着するのを防ぐために三角フラスコの処理にも使用されました。†
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sylon is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sylon CT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
08471-500ML:
08471-BULK:
08471-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs