Merck
GE17-1323-01
グリシン
Cytiva 17-1323-01, pack of 500 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.56
形状
solid
特徴
wetted part: no
包装
pack of 500 g
メーカー/製品名
Cytiva 17-1323-01
White
溶解性
acetone: soluble (Slightly soluble in acetone)
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
diethyl ether: soluble (Insoluble in diethyl ether)
関連するカテゴリー
詳細
Glycine is frequently used as a component of electrophoresis buffers, especially in the Laemmli discontinuous buffer system for SDS-PAGE.
特徴および利点
  • Highly pure PlusOne Glycine made by Cytiva.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 5 to 30 °C ()
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Rehydration Solutions
Rehydration Solutions