Merck
219517
Sigma-Aldrich
グリシン ナトリウム塩 水和物
98%, for peptide synthesis
別名:
Glycine monosodium salt hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CO2Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
97.05 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
グリシン ナトリウム塩 水和物, 98%
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-201 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].NCC([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
CIJQGPVMMRXSQW-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
219517-100G:
219517-BULK:
219517-VAR:
219517-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)