特徴
24 - 5 mm x 6 mm NC pad per side
Plain glass
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 505024
L × W ×厚み
25 mm × 75 mm × 1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA™ニトロセルロースコート基盤は、SBSコンプライアントマイクロタイタープレート、およびマイクロアレイのハイスループット自動プロセシング用のガラス基盤に対応するようにデザインされています。
法的情報
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.