Merck
Z683051
Aldrich® 大型エバポレーター用フラスコ
capacity 20 L, Overall H × O.D. 435 mm × 149.5 mm, X-large flange
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass
round bottom flask
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6702-44
全高 × 外径
435 mm × 149.5 mm
キャパシティ
20 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aldrich evaporatingフラスコは、Buchi® Rotavapor®システム用にデザインされています。
置き換えは簡単です。必要なサイズと容量を選んでください。大きいフラスコは、バランスと品質のために選択されたブランクから製造されました。回転によって飛ばないように、フラスコの首の部分は慎重に取り付けられます。
注文の簡易マニュアル
1. フランジサイズをあわせる
Small -- O.D. 90mm x I.D. 67mm x 18mm(厚さ)
Medium -- O.D. 100mm x I.D. 72mm x 19mm(厚さ)
Large -- O.D. 110mm x I.D. 83mm x 23mm(厚さ)
X-large -- O.D. 149.5mm x I.D. 118.8mm x 21mm(厚さ)
2. 高さとフランジサイズによるフラスコ容量をあわせる
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)