Merck
Z102601
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 12 L, glass stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
glass stopcock
キャパシティ
12 L
栓穴
10 mm
上部開口部
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)