詳細
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA™ニトロセルロースコート基盤は、SBSコンプライアントマイクロタイタープレート、およびマイクロアレイのハイスループット自動プロセシング用のガラス基盤に対応するようにデザインされています。
法的情報
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GBL505016-20EA | 4061832399034 |