Merck
GBL505384
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA ニトロセルロースフィルムスライド
for 384 well SBS compliant microtiter plates/glass substrates, square pads, L × W 2.5 mm × 2.5 mm
別名:
インキュベーションチャンバー, ニトロセルローススライド, ハイブリダイゼーションチャンバー, プロテインマイクロアレイ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.15
物質
nitrocellulose (on glass)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 505384
L × W
2.5 mm × 2.5 mm
結合型
medium binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVAニトロセルロースコート基盤は、SBSコンプライアントマイクロタイタープレート、およびマイクロアレイのハイスループット自動プロセシング用のガラス基盤に対応するようにデザインされています。
法的情報
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GBL505384-1EA4061832399157