Merck
GBL204960
Grace Bio-Labs ProPlate MPマイクロタイタープレート超構造
size 96 wells, black polystyrene, adhesive
別名:
bottomless adhesive microtiter plate, square well microtitier plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
black polystyrene
square wells
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 204960
W × L
85.3 mm × 127.6 mm
サイズ
96 wells
ウェル容積
350 μL
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特許のProPlate® テクノロジーは、ロボットによるマイクロアレイのハイスループットプロセシングのための技術です。
スーパーストラクチャーが、永続的に添付されたウェルフォーマット--ProPlate MP取り外し可能のウェルフォーマット--FlexPlate MP。ProPlate MP SBS準拠マイクロタイタープレートの特徴は、SecureSeal Plus 粘着性接着システムであり、ボトムレスの 96ウェル(丸穴)、黒色、ポリスチレンマイクロタイタープレートに適用されます。
  • 保証付フラットSBSコ準拠マイクロタイタープレートフォーマットは、アッセイのロボットプロセシングを可能にします。
  • スーパーストラクチャーと基体の間は隙間な密封されます。
  • ガラスまたはプラスチックの基板に対応します。
  • 96ウェルフォーマット(丸穴もしくは角穴) または384ウェルフォーマット(角穴)で利用可能です。
法的情報
ProPlate MP is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)