Merck
GBL204997
Grace Bio-Labs FlexPlate MP マイクロタイタープレート超構造
size 96 wells, L × W 7.25 mm × 7.25 mm, clear silicone, adhesive one side, with black polystyrene frame
別名:
incubation chamber cover, silicone microtiter plate cover
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
clear silicone
L × W:
7.25 mm × 7.25 mm
サイズ:
96 wells
物質
clear silicone
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 204997
L × W
7.25 mm × 7.25 mm
サイズ
96 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The FlexPlate MP SBSコンプライアントマイクロタイタープレートの特徴は、着脱可能なシリコーン製ガスケットで、基体上にウェルを作り、マイクロプレートアッセイに使用できます。シリコーン製ガスケットはシステムのウェルを作ることにより、ロボット操作の際に生じるウェルの深さおよびZ軸での無駄な動きを省くことができます。
  • ロボット操作でのアッセイを可能にする、SBS準拠bマイクロタイタープレートフォーマット
  • スーパーストラクチャーと基体の間は隙間なく密封されます。
  • ガラス製の基板に対応します。
  • 96ウェルプレート(角穴)に利用可能です。
  • ニトロセルロースフィルムでコートまたはコートされていない基板と共にマイクロタイタープレートとして、あるいは着脱可能なスーパーストラクチャー単体としても利用可能です。
法的情報
FlexPlate MP is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)