Merck
GBL400104
Grace Bio-Labs slide imaging tray
wells, 4, For 25 mm X 75 mm microscope slides
別名:
multi slide viewer, slide viewer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.17
特徴
wells 4
For 25 mm X 75 mm microscope slides
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 400104
詳細
Imaging Tray to hold 4 microscope slides, slide dimensions 25mm X 75mm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)