Merck
GBL204970
Grace Bio-Labs FlexWellスライドトレイ
holds up to 4 slides
別名:
Slide store, slide holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
NB.22
物質
acrylic
特徴
Holds 4 x slides 76x26 mm
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 204970
外部サイズ
85.4 mm × 127.6 mm
詳細
FlexWell 4 slide tray holds up to 4 slides, outside tray dimentsion L 85.4 mm x W 127.6 mm
法的情報
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GBL204970-1EA4061832390680