詳細
The adapter tray fits most universal microscope adapters and is compatible with high content screening instruments.
CultureWell Microplate Adapter Tray holds up to 4 CultureWell 16 Chambers for higher throughput.
CultureWell Microplate Adapter Tray holds up to 4 CultureWell 16 Chambers for higher throughput.
法的情報
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GBL103260-2EA | 4061832398051 |