Merck
Z743687
Wash-N-Dry カバーグラスラック
yellow, holds all slipcover sizes including 18, 22 and 25 mm
別名:
slide rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
MA.01
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech WSDR-1000-Y
yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カバーガラスを10枚(XLは30枚)保持:迅速かつ容易な洗浄・表面処理・乾燥。18、22、25 mmを含むすべてのカバーサイズを保持できます。
耐久性があり、面倒な手間はいりません:一体型のポリプロピレン製ラックは組み立て不要で、耐薬品性および耐熱性に優れています。オートクレーブ可能。
安全:革新的なデザインにより、ゴム製バンドまたはモノフィラメントのループでカバーガラスを固定するための切れ込みがついています。
互換性:100 mLビーカー内に収まり、下部には、水を入れた時に小さな攪拌棒を置くためのスペースがあります。
注記:Wash-N-Dryラックの下部の隙間は8 mmです(本製品では丸いカバーガラスも使用できます)。
法的情報
Wash-N-Dry is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)