Merck
G9916
SAFC
EX-CELL® GTM-3
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
遺伝子治療培地-3, アデノウイルス産生用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
glucose: 2.93 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
特徴および利点
L-グルタミンを添加するだけでHEK-293細胞の増殖, 網膜芽細胞腫様細胞の増殖, およびアデノウイルスの伝播にすぐに使用できる完全培地です。また、細胞塊の形成を最小限に抑えながら浮遊細胞培養を行えるよう設計されています。バイオテクノロジ-およびワクチン製造のニ-ズに応える目的で開発しました。
注意
凍結はしないで下さい。
再構成
使用前に37°Cに加温し、20 mL/Lの200 mM L-グルタミンを添加します。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
G9916-1L:
G9916-BULK:
G9916-VAR:
G9916-PH:
G9916PROC:
G9916-200L:
G9916-6X1L:
G9916-500ML:
G9916-6X500ML:
G9916-20L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marina Berdichevsky et al.
Biotechnology progress, 24(1), 158-165 (2007-12-07)
PER.C6 cells, an industrially relevant cell line for adenovirus manufacture, were extensively passaged in serum-free suspension cell culture to better adapt them to process conditions. The changes in cell physiology that occurred during this passaging were characterized by investigating cell