Merck
24531C
SAFC
EX-CELL® EBx PRO-I無血清培地
without L-Glutamine, without Phenol Red, without Sodium Bicarbonate
医薬品製造
別名:
EX-CELL® EBx無血清培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.71
詳細
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
品質水準
形状
dry powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
2-8°C
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
培地1 Lあたり粉末 20.7 gが含まれる組成になっています。
法的情報
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
24531C-10L:
24531C-ALC2:
24531C-BIBC:
24531C-ALC:
24531C-PROC:
24531C-1L:
24531C-500L:
24531C-100L:4548173360508
24531C-BG:
24531C-50L:
24531C-5L:
24531C-20L:
24531C-25KG:
24531CLF1-BIBC:
試験成績書(COA)