安全性情報
24533C
SAFC
EX-CELL® EBx PRO-II無血清培地
Animal-component free, Chemically defined, dry powder, suitable for cell culture
医薬品製造
別名:
EX-CELL® EBx無血清培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.71
品質水準
詳細
Animal-component-free, low protein
for research or for further manufacturing use
フォーム
dry powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
2-8°C
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
培地1 Lあたり粉末 12.4 gが含まれる組成になっています。
法的情報
EBx is a trademark of Vivalis SA
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24533C-50L:
24533C-BIBC:
24533C-ALC:
24533C-ALC2:
24533C-100L:
24533CLF1-BIBC:
24533C-10L:
24533C-500L:
24533C-25KG:
24533C-20L:
24533C-PROC:
24533C-1L:
24533C-BG:
24533C-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)