安全性情報
G9662
Sigma-Aldrich
4β-ガラクトビオース
≥90%
別名:
β-D-Gal-(1→4)-D-Gal, 4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-ガラクトピラノース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥90%
形状
powder or solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10+,11?,12+/m1/s1
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-HEJLOQJISA-N
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9662-VAR:
G9662-2MG:
G9662-10MG:
G9662-10MG-PW:
G9662-BULK:
G9662-2MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
O-Glycans