Merck
795070
Sigma-Aldrich
Glycolaldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, 99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CCH4O2
分子量:
61.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
濃度
0.1 M in water
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[13C]([H])=O
InChI
1S/C2H4O2/c3-1-2-4/h1,4H,2H2/i1+1
InChI Key
WGCNASOHLSPBMP-OUBTZVSYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
795070-BULK:
795070-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)