Merck
605557
Sigma-Aldrich
DL-グリセルアルデヒド-1-13C
0.1 M in water, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
2,3-Dihydroxypropanal-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)13CHO
CAS番号:
分子量:
91.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
濃度
0.1 M in water
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC(O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1
InChI Key
MNQZXJOMYWMBOU-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
605557-VAR:
605557-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)