Merck
256242
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Dioxane-2,3-diol
98%
別名:
trans-2,3-Dihydroxy-1,4-dioxane, Glyoxal monoethylene acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O4
CAS番号:
分子量:
120.10
Beilstein:
104209
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES記法
OC1OCCOC1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h3-6H,1-2H2
InChI Key
YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
256242-BULK:
256242-VAR:
256242-1G:
256242-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)