アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)6-3-4-7-5/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
SIJBDWPVNAYVGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
D155624-VAR:
D155624-5G:
D155624-25G:
D155624-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック