G7798
GYKI-53655 hydrate
>99.0% (HPLC)
別名:
1-(4-aminophenyl)-3-methylcarbamyl-4-methyl-3,4-dihydro-7,8-methylenedioxy-5H-2,3-benzodiazepine hydrochloride, 5-(4-Aminophenyl)-8,9-dihydro-N,8-dimethyl-7H-1,3-dioxolo[4,5-h][2,3]benzodiazepine-7-carboxamide hydrochloride, LY300168 hydrochloride hydrate
アッセイ
>99.0% (HPLC)
形状
powder
色
yellow to orange
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C19H20N4O3.ClH/c1-11-7-13-8-16-17(26-10-25-16)9-15(13)18(22-23(11)19(24)21-2)12-3-5-14(20)6-4-12;/h3-6,8-9,11H,7,10,20H2,1-2H3,(H,21,24);1H
InChI Key
ASLCSBBDVWPSQT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
G7798-BULK:
G7798-VAR:
G7798-25MG:
G7798-5MG:
試験成績書(COA)