Merck
G211230
Sigma-Aldrich
DMT-2'フルオロ-dG(ib) ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
DMT-2'-フルオロ-dG(ib) アミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H53FN7O8P
CAS番号:
分子量:
857.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for ABI
核酸プロファイル
base: deoxyguanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H53FN7O8P/c1-27(2)40(53)49-43-48-39-37(41(54)50-43)47-26-51(39)42-36(45)38(60-61(58-24-12-23-46)52(28(3)4)29(5)6)35(59-42)25-57-44(30-13-10-9-11-14-30,31-15-19-33(55-7)20-16-31)32-17-21-34(56-8)22-18-32/h9-11,13-22,26-29,35-36,38,42H,12,24-25H2,1-8H3,(H2,48,49,50,53,54)/t35-,36-,38-,42-,61?/m1/s1
InChI Key
KJFUMXZZVYMQEU-AOCJBPQJSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
G211230-1G:4548173363592
G211233-01:4548173337692
G211230-0.25G:
G211231-01:4548173300092
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)