Merck
U211150
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-メチル-rU ホスホロアミダイト
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
別名:
5′-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2′-O-メチル-ウリジン, 3′-[2-シアノエチル N,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト], DMT-2'-O-メチル-rU アミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H49N4O9P
CAS番号:
分子量:
760.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形状
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mU2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mU3 (reversed phase HPLC, DMT-rme)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mU1 (reversed phase HPLC, DMT-rUme-DMT)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
核酸プロファイル
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1N5C=CC(=O)NC5=O
InChI
1S/C40H49N4O9P/c1-27(2)44(28(3)4)54(51-25-11-23-41)53-36-34(52-38(37(36)49-7)43-24-22-35(45)42-39(43)46)26-50-40(29-12-9-8-10-13-29,30-14-18-32(47-5)19-15-30)31-16-20-33(48-6)21-17-31/h8-10,12-22,24,27-28,34,36-38H,11,25-26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t34-,36-,37-,38-,54?/m1/s1
InChI Key
UVUOJOLPNDCIHL-XKZJCBTISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DMT-2′O-メチル-rUホスホロアミダイトは、2′O-メチルRNAホスホロアミダイトのクラスに属します。
アプリケーション
DMT-2′O-メチル-rUホスホロアミダイトを含む2′O-メチルRNAヌクレオシドは、ヌクレアーゼ耐性を付与するために、 in-vivoまたはin-vitroで使用するRNAまたはDNAを用いた核酸プローブに有利に組み込むことができます。
特徴および利点
主な特徴は以下のとおりです:
  • 高収率の粗オリゴヌクレオチド
  • DNA合成に対応
  • 同一の合成でDNAまたはRNAホスホロアミダイトと共に使用してmixmerオリゴヌクレオチドを作製可能
  • 推奨される脱保護条件は、濃縮アンモニア溶液を用いて55°Cで8時間、またはAMA(濃縮アンモニア/40%メチルアミン水溶液I/I、v/v)を用いて65°Cで10分間
  • 核酸分解に対する保護のための特別な予防措置が不要なため、完全修飾した2′OメチルRNAオリゴヌクレオチドの精製およびその他の下流の処理がRNAの場合より簡単
  • 2′O-メチルRNAオリゴヌクレオチドの合成は標準的なDNA合成と似ているが必要なカップリング時間が長い(DNAモノマーでは90秒であるのに対し、推奨は6分)
  • 2′O-メチルRNAホスホロアミダイトも迅速な脱保護化学で利用可能
その他情報
2′O-メチルRNAの特性のユニークな組み合わせは以下の分野で幅広く使用されています:
  • 診断用プローブ
  • アプタマーおよびリボザイム開発
  • 混合2′O-メチル-RNA/DNAアンチセンス分子
法的情報
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
U211150-2G:
U211150-10G:4548173983042
U211105-01:
U211150-5G:4548174013786
U211110-01:4548173282183