Merck
A211230
Sigma-Aldrich
DMT-2'フルオロ-dA(bz) ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
DMT-2'フルオロ-dA(bz) アミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H51FN7O7P
分子量:
875.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for ABI
核酸プロファイル
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]([C@H](O1)COC(C2=CC=C(OC)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=CC=C4)[C@@H](F)[C@@H]1N5C6=NC=NC(NC(C7=CC=CC=C7)=O)=C6N=C5
InChI
1S/C47H51FN7O7P/c1-31(2)55(32(3)4)63(60-27-13-26-49)62-42-39(61-46(40(42)48)54-30-52-41-43(50-29-51-44(41)54)53-45(56)33-14-9-7-10-15-33)28-59-47(34-16-11-8-12-17-34,35-18-22-37(57-5)23-19-35)36-20-24-38(58-6)25-21-36/h7-12,14-25,29-32,39-40,42,46H,13,27-28H2,1-6H3,(H,50,51,53,56)/t39-,40-,42-,46-,63?/m1/s1
InChI Key
VCCMVPDSLHFCBB-MSIRFHFKSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A211230-0.25G:4548173347356
A211233-01:4548173321707
A211231-01:4548173300078
A211230-1G:4548173347363
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)