由来生物
Streptomyces hagronensis
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
−20°C
SMILES記法
N1(C(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)OC(C(C1=O)C)CCCCCC)C(O)C)CO)C(CC)C)CC(C)C)C
InChI
1S/C32H57N5O9/c1-9-11-12-13-14-24-20(6)32(45)37(8)23(15-18(3)4)29(42)35-26(19(5)10-2)31(44)34-22(17-38)28(41)36-27(21(7)39)30(43)33-16-25(40)46-24/h18-24,26-27,38-39H,9-17H2,1-8H3,(H,33,43)(H,34,44)(H,35,42)(H,36,41)
InChI Key
VFGBXFZXJAWPOE-UHFFFAOYSA-N
詳細
グロボマイシンは環状ペプチド抗生物質であり、腸内グラム陰性バクテリアの細胞壁合成を阻害することによって、このバクテリアの増殖を抑止します。
アプリケーション
- グロボマイシンは、スフェロプラスト形成活性を持つ新しいペプチド抗生物質です。I. 産生生物の分類と発酵。: この研究では、グロボマイシンの産生生物の分類を調査し、関連する発酵プロセスを詳しく説明します。この抗生物質はスフェロプラスト形成活性を示し、細菌細胞壁合成を標的とする潜在的な用途を示しています(Inukai et al., 1978)。
生物化学的/生理学的作用
グロボマイシンはLspA(リポ蛋白信号伝達ペプチド)阻害効果を持つことが知られています。 この物質はプロリポ蛋白をリポ蛋白へ変換する酵素を阻害することによってプロリポ蛋白の変異を根絶し、グラム陰性バクテリアの外側の膜におけるシグナル配列の基質類自体として機能します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G1424-BULK:
G1424-VAR:
G1424-1MG-PW:
G1424-1MG:
Infection and immunity, 66(4), 1579-1587 (1998-04-07)
We report the cloning of the gene encoding a 36-kDa leptospiral outer membrane lipoprotein, designated LipL36. We obtained the N-terminal amino acid sequence of a staphylococcal V8 proteolytic-digest fragment in order to design an oligonucleotide probe. A Lambda-Zap II library
Molecular microbiology, 52(5), 1513-1525 (2004-05-29)
Bacterial cell surface filaments play significant roles in adherence to and invasion of host cells. They are generated by the chaperone/usher pathway system (class I fimbriae), the type II secretion system (type IV pili) and the nucleation-dependent polymerization system (Curli
Journal of bacteriology, 189(14), 5090-5100 (2007-05-15)
The SecA2 protein is part of a specialized protein export system of mycobacteria. We set out to identify proteins exported to the bacterial cell envelope by the mycobacterial SecA2 system. By comparing the protein profiles of cell wall and membrane
Drug design and discovery, 18(4), 109-116 (2004-11-24)
Globomycin (1), a 19-membered cyclic depsipeptide, exhibited an antibiotic activity against gram-negative bacteria by inhibiting signal peptidase II in the cytoplasmic membrane. Although only one conformation of 1 was observed for the crystal structure, it was revealed by 1H NMR
Molecular microbiology, 26(1), 11-23 (1998-01-31)
Curli, an adhesive surface fibre produced by Escherichia coli and salmonellae, was proposed on the basis of genetic evidence to follow a distinct assembly pathway involving an extracellular intermediate of the fibre subunit CsgA, the polymerization of which can be