リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
結合体
(O-linked)
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
180 kDa
濃度
≥800 units/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
包装
単位の定義
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G1163-BULK:
G1163-.04UN-PW:
G1163-VAR:
G1163-20UL-LBL:
G1163-.04UN:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
While most N-linked oligosaccharides can be removed using PNGase F, a comparable enzyme for removing intact O-linked sugars has not been identified. Monosaccharides must be sequentially hydrolyzed by a series of exoglycosidases until only the Gal-β(1→3)-GalNAc core remains.