溶解性
H2O: soluble (refrigerate if not used immediately.)
methanol: slightly soluble
neutral and acidic solutions: stable (in basic solutions the free amine can oxidize easily)
SMILES記法
Cl[H].OC(=O)C1=CCNCC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5;/h1,7H,2-4H2,(H,8,9);1H
InChI Key
SUWREQRNTXCCBL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
アプリケーション
- to study its effects on neuronal activity in rats
- to study its antiallodynic effect in rats
- to study its effects on baroreflex gains in rats
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G002-BULK:
G002-1G:
G002-100MG:
G002-25MG:
G002-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック