Merck
F3641
Sigma-Aldrich
ホタル発光器抽出物
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
保管温度
−20°C
包装
容量は、抽出された乾燥ランタンの重量に基づいています。
物理的形状
グリシンバッファ-(ルシフェリン添加)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A R Ribeiro et al.
Journal of bioluminescence and chemiluminescence, 13(6), 371-378 (1999-02-02)
The bioluminescent reaction catalysed by firefly luciferase has become widely established as an outstanding analytical system for assay of ATP. When used in solution, luciferase is unstable and cannot be re-used, a problem that can be partially circumvented by immobilizing