安全性情報
F3013
Sigma-Aldrich
フェレドキシン Spinacia oleracea(ホウレンソウ)由来
lyophilized powder, Ferredoxin ≥15 wt. %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
spinach (Spinacia oleracea)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
組成
Ferredoxin, ≥15 wt. %
溶解性
water: 2 mg/mL, clear, faintly brown
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
遺伝子情報
spinach ... SOVF(137530)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
97アミノ酸からなるホウレンソウ由来のフェレドキシンI(Fd I)は鉄硫黄クラスター(2Fe-2S)であり、葉緑体で合成されます。Fd Iの構造は、保存活性部位を有します。
アプリケーション
ホウレンソウ由来のフェレドキシンは以下の用途に使用されています:
  • ホウレンソウフェレドキシン還元酵素に用いる基質として
  • クロロフィル-Aとともに再構成して、走査型電子顕微鏡(SEM)と分散X線分析装置(EDX)の統合分析に用いるため
  • 緑膿菌のアデニリル硫酸(APS)還元酵素活性における還元剤として
生物化学的/生理学的作用
フェレドキシンは、この窒素同化に必要な電子伝達カスケードに重要で、アンモニウム非存在下での亜硝酸塩または硝酸塩からの無機窒素の同化研究に使用されています。
フェレドキシンは、光合成および窒素固定において電子伝達触媒の役割を果たす鉄含有タンパク質です。
包装
容量はフェレドキシン含有量に基づいています。
物理的形状
Trisバッファ-塩を含有します。
調製ノート
Tagawa and Arnon, Nature, 195, 537 (1962)に記載の方法に従って部分精製済み。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F3013PROC:
F3013-5MG-PW:
F3013-BULK-N:
F3013-1MG:
F3013-BULK:
F3013-5MG:
F3013-10MG-PW:
F3013-VAR:
F3013-1MG-PW:
F3013-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Extraction of ferredoxin from spinach leaves and its effect on Clostridium perfringens (anaerobe) growth
Osman ZA, et al.
European journal of molecular biotechnology, 3(4), 267-285 (2013)
Identification of a new class of 5?-adenylylsulfate (APS) reductases from sulfate-assimilating bacteria
Bick JA, et al.
Journal of Bacteriology, 182(1), 135-142 (2000)
Structure of the Mutant E92K of [2Fe-2S] Ferredoxin I from Spinacia oleracea at 1.7 AA Resolution
Binda C, et al
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 54(6), 1353-1358 (1998)
Keita Miyake et al.
The FEBS journal, 287(18), 4016-4031 (2020-01-30)
Bilin pigments play important roles for both light perception and harvesting in cyanobacteria by binding to cyanobacteriochromes (CBCRs) and phycobilisomes (PBS), respectively. Among various cyanobacteria, Acaryochloris marina MBIC 11017 (A. marina 11017) exceptionally uses chlorophyll d as the main photosynthetic pigment absorbing
Harnessing a P450 fatty acid decarboxylase from Macrococcus caseolyticus for microbial biosynthesis of odd chain terminal alkenes
Lee JW, et al.
Metabolic Engineering Communications, 7, e00076-e00076 (2018)
プロトコル
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC 1.18.12)