Merck
EPP0628-6502
Stacking Kit
allows up to 2 each New Brunswick S41i shakers to be stacked one on top of the other
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.73
メーカー/製品名
Eppendorf® P0628-6502 (Global)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)