Merck
Z742454
Mircrotube adapter for Orbi-Shaker MP and Incu-Mixer MP
holds 20 x 0.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
特徴
holds 20 x 0.5 mL
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BT1500-A05
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Microtube Adapter for microplate shakers BT1500 and H6004; shakers will fit max 4 adapters
法的情報
Incu-Mixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)