Merck
GF38479821
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 4.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.55 mm
別名:
FF217401
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 384-798-21
L
1000 mm
外径
4.0 mm
壁厚
0.55 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF38479821-2EA4061821137128
GF38479821-1EA4061821137111