Merck
GF58725995
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 4.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.55 mm
別名:
FF217401
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 587-259-95
L
200 mm
外径
4.0 mm
壁厚
0.55 mm