フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 253-319-03
L
100 mm
外径
0.80 mm
壁厚
0.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF25331903-1EA | 4061821156594 |
GF25331903-2EA | 4061821156600 |
GF25331903-5EA | 4061821156617 |