フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 808-944-36
L
200 mm
外径
0.80 mm
壁厚
0.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF80894436-5EA | 4061821151971 |
GF80894436-1EA | 4061821151957 |
GF80894436-2EA | 4061821151964 |