安全性情報
GF04983497
アルミナ
sheet, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity .%
別名:
AL603102
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 049-834-97
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF04983497-2EA:
GF04983497-4EA:
GF04983497-1EA:
GF04983497-5EA:
GF04983497-3EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)