アッセイ
96%
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 669-140-62
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF66914062-2EA:
GF66914062-1EA:
GF66914062-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF66914062-1EA | 4061821150165 |
GF66914062-2EA | 4061821150172 |
GF66914062-5EA | 4061821150189 |