Key Documents
GF48862873
アルミナ
sheet, thickness 0.38 mm, size 2 × 29.8 mm
別名:
AL603039
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 488-628-73
サイズ
2 × 29.8 mm
厚さ
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)