Key Documents
EP951033707
Eppendorf® Deepwell Plate 96/2000 uL
sterile, volume 2000 μL, green border with clear wells, pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
物質
colorless wells
round bottom wells
無菌性
sterile
特徴
green border with clear wells
包装
pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
メーカー/製品名
Eppendorf® 951033707 (North America)
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 well
容量
2000 μL
有効容積
2 mL
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG